Key Documents
SAB2109011
Sigma-Aldrich
Anti-ASGR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ASGPR, ASGPR1, CLEC4H1, HL-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
33 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
yeast, guinea pig, rat, horse, bovine, mouse, human, pig
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ASGR1(57396)
Opis ogólny
ASGR1 encodes for a cell surface receptor binds to galactose-terminated glycoproteins. It transports these glycoproteins via a series of membrane vesicles and tubules to an acidic-sorting organelle where the receptor and ligand dissociates. Then the receptor is recycled back to the cell surface.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middlel region of human ASGR1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: RKMKSLESQLEKQQKDLSEDHSSLLLHVKQFVSDLRSLSCQMAALQGNGS
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide