Kluczowe dokumenty
SAB4700910
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD41wytwarzane u szczurów
clone MWReg30
Synonim(y):
GPIIb, GPIIb płytek krwi, GPalpha Iib, Glikoproteina Iib błony komórkowej płytek krwi, Integryna alfa-Iib
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MWReg30, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_010575.2
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Itga2b(16399)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szczurze przeciwciało monoklonalne MWReg30 rozpoznaje CD41 (GPIIb), przezbłonową glikoproteinę (rodzina integryn) składającą się z dwóch łańcuchów GPIIb alfa (łańcuch ciężki; 120 kDa) i GPIIb beta (łańcuch lekki; 23 kDa). CD41 ulega ekspresji głównie na płytkach krwi i megakariocytach.
Immunogen
Płytki krwi myszy
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)