Kluczowe dokumenty
04-921
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GluR6/7, klon NL9, królicze monoklonalne
culture supernatant, clone NL904, Upstate®
Synonim(y):
Anti-EAA4, Anti-GLUR6, Anty-GLR6, Anty-GLUK6, Anty-GluK2, Anty-MRT6, Anty-NEDLAS
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NL904, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRIK2(2898)
Specyficzność
Rozpoznaje GluR6/7.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom 894-908 (C-koniec) szczurzego GluR6. Sekwencja immunizująca jest identyczna u ludzi.
Zastosowanie
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Neuroprzekaźniki i receptory
Przeciwciało anty-GluR6/7, klon NL9 jest przeciwciałem przeciwko GluR6/7 do stosowania w IP i WB.
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot analysis.
Opis wartości docelowych
115 kDa
Powiązanie
Zastępuje: 05-921
Postać fizyczna
Brak
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Komentarz do analizy
Kontrola
Tkanka mózgowa myszy, preparat mikrosomalny mózgu szczura, lizaty ludzkiego mózgu
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neto auxiliary protein interactions regulate kainate and NMDA receptor subunit localization at mossy fiber-CA3 pyramidal cell synapses.
Wyeth, MS; Pelkey, KA; Petralia, RS; Salter, MW; McInnes, RR; McBain, CJ
The Journal of Neuroscience null
Mapping the Ligand Binding Sites of Kainate Receptors: Molecular Determinants of Subunit-Selective Binding of the Antagonist [3H]UBP310.
Atlason PT, Scholefield CL, Eaves RJ, Mayo-Martin MB, Jane DE, Molnar E
Molecular Pharmacology null
Evidence for a role of glutamate as an efferent transmitter in taste buds.
Vandenbeuch A, Tizzano M, Anderson CB, Stone LM, Goldberg D, Kinnamon SC
BMC Neuroscience null
Yong Liu et al.
CNS neuroscience & therapeutics, 28(1), 126-138 (2021-10-23)
It has been reported that the G-alpha interacting protein (GAIP) interacting protein, C terminus 1 (GIPC1/GIPC) engages in vesicular trafficking, receptor transport and expression, and endocytosis. However, its role in epilepsy is unclear. Therefore, in this study, we aimed to
Qiu-Ju Zhu et al.
FEBS letters, 586(9), 1259-1264 (2012-04-10)
Protein SUMOylation has been implicated in the pathogenesis of ischemic stroke. However, the underlying mechanisms remain unclear. Here, we found that global brain ischemia evokes a sustained elevation of GluK2 SUMOylation in the rat hippocampal CA1 region. Over-expression of wild-type