Kluczowe dokumenty
SAB4700792
Sigma-Aldrich
Przeciwciało monoklonalne anty-CD41/CD61produkowane u myszy
clone PAC-1
Synonim(y):
GPIIb, GPIIb płytek krwi, GPalpha Iib, Integryna alfa-Iib, płytkowa glikoproteina błonowa Iib
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PAC-1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB3(3690)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mysie przeciwciało monoklonalne PAC-1 rozpoznaje indukowany aktywacją epitop konformacyjny PAC-1 na kompleksie CD41/CD61 (gpIIb/IIIa), znanym również jako integryna alfa IIb beta 3, receptor, który pośredniczy w agregacji płytek krwi.
Immunogen
Ludzkie płytki krwi
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z 15 mM azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)