SAB4700303
Monoclonal Anti-HLA-E-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-E/07, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-E/07, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-E(3133)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-E/07 rozpoznaje natywny powierzchniowo ekspresjonowany HLA-E, ale nie denaturowany łańcuch ciężki HLA-E. HLA-E należy do cząsteczek MHC klasy I (MHC klasy Ib; nieklasyczne) i ulega ekspresji na wielu typach komórek ludzkich.
Immunogen
Bakteryjnie wyrażony rekombinowany HLA-E refoldowany z beta2-mikroglobuliną i peptydem
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 2 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Giulio Lelio Palmisano et al.
Human immunology, 66(1), 1-12 (2004-12-29)
Human leukocyte antigen (HLA)-E is a nonclassic HLA class I molecule whose expression at the cell surface of tumor cells might allow them to escape T- and natural killer (NK)-cell immune surveillance. In this study, we analyzed HLA-E expression in