SAB4700313
Monoclonal Anti-HLA-G-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-G/9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-G/9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-G(3135)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Histocompatibility leukocyte antigen–G (HLA-G), a naturally occurring immunosuppressive molecule, is located on human chromosome 6p21. HLA-G gene codes for a tolerogenic protein.
Immunogen
Zastosowanie