Kluczowe dokumenty
SAB4700467
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD31-PE antibody produced in mouse
clone MEM-05, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PECAM-1, Anti-PECAM1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-05, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PECAM1(5175)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-05 reaguje z CD31 (PECAM-1), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 130-140 kDa, która ulega ekspresji na monocytach, płytkach krwi, granulocytach, komórkach śródbłonka i komórkach macierzystych linii mieloidalnej.
Immunogen
Leukocyty pacjenta cierpiącego na białaczkę typu LGL
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E Prager et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(4), 2364-2371 (2001-02-13)
CD31 is a member of the Ig superfamily expressed on various cell types of the vasculature, including a certain subpopulation of T lymphocytes. Previous reports suggest that interaction of CD31 with its heterophilic ligand on T cells (T cell CD31