Merck
HPA007998
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRC2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Complex III subunit 2, Anti-Core protein II, Anti-Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial precursor, Anti-Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
IKAGSRYEDFSNLGTTHLLRLTSSLTTKGASSFKITRGIEAVGGKLSVTATRENMAYTVECLRGDVDILMEFLLNVTTAPEFRRWEVADLQPQLKIDKAVAFQNPQTHVIENLHAAAYRNALANPLYCPDYRIGKVTSEELHYFVQN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UQCRC2(7385)
Immunogen
Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-UQCRC2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen UQCRC2 (białko rdzeniowe II reduktazy ubichinolu-cytochromu c) koduje podjednostkę kompleksu reduktazy ubichinolu-cytochromu c (kompleks III lub kompleks cytochromu b-c1), która funkcjonuje w złożonym zespole. Kompleks ten stanowi część mitochondrialnego łańcucha oddechowego i funkcjonuje w przenoszeniu elektronów z ubichinolu do cytochromu c. Podjednostka rdzenia II jest kodowana przez gen jądrowy, który jest mapowany na ludzkim chromosomie 16p12. Defekty tego genu powodują niedobór mitochondrialnego kompleksu III charakteryzujący się encefalopatią mitochondrialną, opóźnieniem psychoruchowym, ataksją, ciężką niewydolnością wzrostu, dysfunkcją wątroby, tubulopatią nerek, osłabieniem mięśni i nietolerancją wysiłku fizycznego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86635
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deborah Lai et al.
PloS one, 8(9), e75625-e75625 (2013-10-03)
Papillomavirus E2 proteins are predominantly retained in the nuclei of infected cells, but oncogenic (high-risk) HPV-18 and 16 E2 can shuttle between the host nucleus and cytoplasm. We show here that cytoplasmic HPV-18 E2 localizes to mitochondrial membranes, and independent
Noriko Miyake et al.
Human mutation, 34(3), 446-452 (2013-01-03)
Mitochondrial complex III (CIII) deficiency is a relatively rare disease with high clinical and genetic heterogeneity. CIII comprises 11 subunits encoded by one mitochondrial and 10 nuclear genes. Abnormalities of the nuclear genes such as BCS1L and TTC19 encoding mitochondrial
Assignment of the gene for the core protein II (UQCRC2) subunit of the mitochondrial cytochrome bc1 complex to human chromosome 16p12.
A M Duncan et al.
Genomics, 18(2), 455-456 (1993-11-01)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA007998-100UL4061836320096
HPA007998-25UL4061842789825