Merck
HPA019146
Sigma-Aldrich
Anti-UQCRC2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Complex III subunit 2, Anti-Core protein II, Anti-Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial, Anti-Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
PVLKQVAEQFLNMRGGLGLSGAKANYRGGEIREQNGDSLVHAAFVAESAVAGSAEANAFSVLQHVLGAGPHVKRGSNTTSHLHQAVAKATQQPFDVSAFNASYSDSGLFGIYTISQATAAGDVIKAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UQCRC2(7385)
Opis ogólny
Gen UQCRC2 (ubiquinol-cytochrome-c reductase complex core protein 2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 16p12. Białko lokalizuje się w mitochondriach.
Immunogen
Cytochrome b-c1 complex subunit 2, mitochondrial Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
UQCRC2 (białko rdzenia kompleksu reduktazy ubichinolu-cytochromu c 2) jest składnikiem mitochondrialnego kompleksu reduktazy ubichinolu-cytochromu c. Mutacje w UQCRC2 są związane z niedoborem mitochondrialnego kompleksu III (CIII). Ekspresja UQCRC2 w plemnikach wiąże się z męską płodnością.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86636
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kamla Kant Shukla et al.
PloS one, 8(10), e76959-e76959 (2013-10-17)
Ubiquinol-cytochrome-c reductase core protein 2 (UQCRC2) is a component of ubiquinol-cytochrome c reductase complex that is known to correlate with male fertility via spermatogenesis. Simultaneously, nutlin-3a is a small molecule antagonist of mouse double minute 2 repressor (MDM2), activate p53
Noriko Miyake et al.
Human mutation, 34(3), 446-452 (2013-01-03)
Mitochondrial complex III (CIII) deficiency is a relatively rare disease with high clinical and genetic heterogeneity. CIII comprises 11 subunits encoded by one mitochondrial and 10 nuclear genes. Abnormalities of the nuclear genes such as BCS1L and TTC19 encoding mitochondrial
Assignment of the gene for the core protein II (UQCRC2) subunit of the mitochondrial cytochrome bc1 complex to human chromosome 16p12.
A M Duncan et al.
Genomics, 18(2), 455-456 (1993-11-01)
Désirée Schatton et al.
The Journal of cell biology, 216(3), 675-693 (2017-02-12)
Mitochondria are essential organelles that host crucial metabolic pathways and produce adenosine triphosphate. The mitochondrial proteome is heterogeneous among tissues and can dynamically change in response to different metabolic conditions. Although the transcriptional programs that govern mitochondrial biogenesis and respiratory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA019146-100UL4061836312626
HPA019146-25UL4061842867219