Kluczowe dokumenty
SAB5701523
Sigma-Aldrich
Anty-UQCRC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.8 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UQCRC2(7385)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen znajduje się w mitochondrium, gdzie jest częścią kompleksu reduktazy ubichinolu-cytochromu c (znanego również jako kompleks III). Kompleks ten stanowi część mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Defekty tego genu są przyczyną niedoboru mitochondrialnego kompleksu III typu jądrowego 5. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2015].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego UQCRC2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)