MAB1926-I
Anti-Fibronectin Antibody, cell binding domain Antibody, clone P1H11
clone P1H11, from mouse
Synonim(y):
FN, Cold-insoluble globulin, CIG
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1H11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, porcine, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Western Blotting applications (Zhang, H., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(1):F91-8).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Mardilovich, A., et. al. (2006). Langmuir. 22(7):3259-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Hofanson, D.M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(26):6730-7).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Waterman, R.S., et. al. (2010). PLoS One. 5(4):e10088).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunohistochemistry applications (Carlos, C.P., et. al. (2014). PLoS One. 9(7):e103660).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Western Blotting applications (Zhang, H., et. al. (2008). Am J Physiol Renal Physiol. 295(4):F1071-81).
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fibronectin in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1