Kluczowe dokumenty
SAB4301055
Sigma-Aldrich
Anty-ADAMTS17
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADAM-TS 17, ADAM-TS17, ADAMTS-17, ADAMTS17, ATS17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
121 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
2.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_620688.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka ADAMTS17.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi pochodzącemu z wewnętrznych reszt ludzkiej metalopeptydazy ADAM z motywem trombospondyny typu 1, 17
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,3 PBS, 0,05% NaN3, 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)