Kluczowe dokumenty
SAB5701232
Sigma-Aldrich
Anty-Caspr2/CNTNAP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.27 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTP2(26047)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny neureksyn, które funkcjonują w układzie nerwowym kręgowców jako cząsteczki adhezyjne i receptory komórkowe. Białko to, podobnie jak inne białka neureksyny, zawiera powtórzenia naskórkowego czynnika wzrostu i domeny G lamininy. Ponadto zawiera domenę F5/8 typu C, domeny podobne do dyskoidyny/neuropiliny i fibrynogenu, N-końcowe domeny podobne do trombospondyny oraz domniemane miejsce wiązania PDZ. Białko to jest zlokalizowane w aksonach mielinowych i pośredniczy w interakcjach między neuronami i glejami podczas rozwoju układu nerwowego, a także jest zaangażowane w lokalizację kanałów potasowych w różnicujących się aksonach. Gen ten obejmuje prawie 1,5% chromosomu 7 i jest jednym z największych genów w ludzkim genomie. Jest on bezpośrednio związany i regulowany przez białko skrzynki widełkowej P2 (FOXP2), czynnik transkrypcyjny związany z rozwojem mowy i języka. Gen ten jest powiązany z wieloma zaburzeniami neurorozwojowymi, w tym z zespołem Gillesa de la Tourette'a, schizofrenią, padaczką, autyzmem, ADHD i upośledzeniem umysłowym.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego Caspr2/CNTNAP2.
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)