Kluczowe dokumenty
SAB5201116
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Gfap- Fitc
clone S206A-8, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anty-Astrocyt, Anty-MGC139638
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S206A-8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 50 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GFAP(2670)
Immunogen
Syntetyczny peptyd aminokwasów 411-422 (KTVEMRDGEVIK) ludzkiego GFAP; 100% identyczny u szczura i myszy
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jesse A Stokum et al.
Glia, 66(1), 108-125 (2017-09-15)
Astrocyte swelling occurs after central nervous system injury and contributes to brain swelling, which can increase mortality. Mechanisms proffered to explain astrocyte swelling emphasize the importance of either aquaporin-4 (AQP4), an astrocyte water channel, or of Na