Key Documents
SAB4200759
Anti-Human IgG3 antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Immunoglobulin G3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HP-6050, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using Human IgG3 myeloma
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml Human IgG3 myeloma for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3