Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5600211
Sigma-Aldrich
Anti-Human IgG1 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM117, purified immunoglobulin
Synonim(y):
IGHG1, Ig gamma 1 łańcuch C, Immunoglobulina ciężka stała gamma 1, Immunoglobulina gamma 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM117, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable (50ng/well – 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL – 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Przeciwciało to reaguje z łańcuchem ciężkim ludzkiej IgG1. RM117 nie reaguje krzyżowo z innymi podklasami IgG (IgG2, IgG3 lub IgG4) i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z IgM, IgA, IgD, IgE. RM117 nie reaguje z małpimi (Cyno lub Rhesus) IgG, mysimi IgG, szczurzymi IgG lub kozimi IgG.
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi zawiasowemu ludzkiej IgG1
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)