Merck
SAB4200783
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ludzkieIgG2, mysie monoklonalne
clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina G2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HP-6014, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.07-0.15 μg/mL using 1 μg/mL Human IgG2 myeloma for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciało anty-ludzkie IgG2, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy HP-6014, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczonymi ludzkimi białkami szpiczaka IgG2 kowalencyjnie połączonymi z mikrokulkami poliaminostyrenowymi (PAS). Ludzkie IgG składają się z czterech podklas (1-4), które można rozpoznać po różnicach antygenowych w ich łańcuchach ciężkich. Stanowią one odpowiednio około 65, 30, 5 i 4% całkowitej IgG.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie białko szpiczakowe IgG2
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ludzkie IgG2, mysie monoklonalne może być stosowane w technikach immunologicznych, w tym w teście immunoenzymatycznym (ELISA), immunofluorescencji, hemaglutynacji (HA) i hamowaniu hemaglutynacji.
Działania biochem./fizjol.
Lipopolisacharydy stymulują odpowiedź IgG2 w leukocytach krwi obwodowej (PBL) i odpowiedź IgG1 w śledzionie. Tylko IgG1 i IgG3 są zdolne do przylegania do fagocytów jednojądrzastych, podczas gdy autoprzeciwciała IgG2 i IgG4 są znacznie mniej skuteczne. Ilość różnych podklas IgG obecnych we krwi zmienia się wraz z wiekiem. Na przykład, IgG1 i IgG3 osiągają normalny poziom u dorosłych w wieku 5-7 lat, podczas gdy poziomy IgG2 i IgG4 rosną wolniej, osiągając poziom u dorosłych w wieku około 10 lat. Niedobory podklas IgG w surowicy odnotowano dla różnych grup pacjentów. Na przykład niedobór IgG2 i IgG4 występuje u pacjentów z ataksją teleangiektazją. Niski poziom IgG2 stwierdzono u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) i cukrzycą młodzieńczą.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Age-associated distribution of normal B-cell and plasma cell subsets in peripheral blood
Blanco E, et al.
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 141(6), 2208-2219 (2018)
Immunoglobulin G; structure and functional implications of different subclass modifications in initiation and resolution of allergy
Scott-Taylor TH, et al.
Immunity, inflammation and disease, 6, 13-33 (2018)
V A Oxelius et al.
Clinical and experimental immunology, 99(2), 211-215 (1995-02-01)
IgA deficiency (IgAD) is the most common immunodeficiency, characterized by an arrest in B cell differentiation. It has a sporadic occurrence or variable inheritance pattern, and is also linked to the HLA genes. IgA deficiency is sometimes associated with IgG
Effect of anti-epileptic drugs on serum level of IgG subclasses
Ashrafi MR, et al.
Iranian journal of pediatrics, 20(3), 269-269 (2010)
Immunodeficiency and infections in ataxia-telangiectasia
Nowak-Wegrzyn A, et al.
The Journal of Pediatrics, 144(4), 505-511 (2004)