Merck
SAB4200683
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ludzkie IgG4, mysie monoklonalne
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Human IgG4 antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HP-6025, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml human IgG4 myeloma proteins for coating.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Monoklonalna antyludzka IgG4 (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy HP-6025 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów immunizowanej myszy. IgG4 jest podklasą IgG z łańcuchem ciężkim γ4.
Specyficzność
Monoklonalna anty-ludzka IgG4 jest specyficzna dla podklasy IgG4 i nie reaguje z IgG1, IgG2 i IgG3 w teście ELISA.
Immunogen
Oczyszczone ludzkie białka szpiczaka IgG4 kowalencyjnie sprzężone z mikrokulkami poliaminostyrenowymi (PAS)
Zastosowanie
Badanie IUIS/WHO2 wyróżniło to przeciwciało monoklonalne jako jedno z najszerzej stosowanych przeciwciał monoklonalnych specyficznych dla IgG4. Przeciwciało monoklonalne przeciwko ludzkiej IgG4 może być stosowane do identyfikacji podklasy IgG4 za pomocą różnych testów immunologicznych, w tym: ELISA, Imprint Immunofixation (IIF), Immunofluorometric Assay (IFMA), Hemaglutination (HA), Hemagglutination Inhibition (HAI), Particle Counting Immunoassay (PACIA) oraz wykrywanie cytoplazmatycznych IgG.
Działania biochem./fizjol.
Niedobór IgG2 i IgG4 jest związany z niedoborem IgA, co stwierdzono u pacjentów z ataksją teleangiektazją. Badanie wzoru dystrybucji podklas IgG w różnych typach chorób może zapewnić wgląd w zaangażowane procesy immunologiczne, a tym samym może pomóc w diagnozowaniu różnych zaburzeń. Wzór ekspresji podklas IgG u pacjentów z malarią ujawnia pozytywny związek poziomów IgG4 z antygenami malarii, ale nie z wiekiem pacjentów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Van der Meulen, FW., et al.,
British Journal of Haematology, 46, 47-56 (1980)
Aucouturier P., et al.,
Clinical and Experimental Immunology, 68, 392-36 (1987)
A Nasr et al.
Scandinavian journal of immunology, 74(4), 390-396 (2011-06-08)
The anti-malarial IgG immune response during the lengthy and dry season in areas of low malaria transmission as in Eastern Sudan is largely unknown. In this study, ELISA was used for the measurement of pre-existing total IgG and IgG subclasses
J D Isaacs et al.
Clinical and experimental immunology, 106(3), 427-433 (1996-12-01)
It is traditionally held that human IgG4 MoAbs should not deplete target cells in vivo, as this isotype is inactive in a number of in vitro assays that measure effector function. We have previously challenged this dogma, and the current
A M Walker et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(8), 3278-3282 (1995-04-11)
Several lines of evidence indicate that immunoglobulin-bound prolactin found in human serum is not a conventional complex between an anti-prolactin antibody and prolactin but a different type of association of prolactin with the Fab portion of IgG heavy chains. The