Kluczowe dokumenty
SAB4200770
Anti-Human IgG4-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Human immunoglobulin G4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HP-6025, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~2 mg/mL
metody
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 1 μg/mL human IgG4 for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200770-1VL | 4061824080834 |