I2513
Monoclonal Anti-Human IgG1 antibody produced in mouse
clone 8c/6-39, ascites fluid
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Human IgG1 (Fc specific)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
8c/6-39, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
indirect ELISA: 1:400
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- direct hemagglutination(HA)
- hemagglutination inhibition(HAI) assays
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- immunofluorescence
- cell-based assays for the detection of IgG subclasses of acetylcholine receptor (AChR) antibodies
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antibody-based serology tests are useful in identifying subjects with an adaptive immune response to the SARS-CoV-2 virus. Anti-human immunoglobulin antibodies allow for quick and simple, yet reliable assays with easy readouts and can also be adapted for high-throughput screening.