Kluczowe dokumenty
SAB3700394
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALP, Alk Phos
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
alkaline phosphatase conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
guinea pig
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Specyficzność
Ten produkt został przygotowany z monospecyficznej surowicy odpornościowej metodą chromatografii immunopowinowactwa przy użyciu IgG świnki morskiej sprzężonej z kulkami agarozowymi, a następnie poddanej trawieniu pepsyną i separacji chromatograficznej. Test immunoelektroforezy wykazał pojedynczy łuk precypitacyjny przeciwko anty-fosfatazie alkalicznej, anty-surowicy koziej, IgG świnki morskiej i surowicy świnki morskiej. Nie zaobserwowano reakcji przeciwko anty-pepsynie lub anty-koziej IgG F(c).
Immunogen
Cała cząsteczka IgG świnki morskiej
Właściwości fizyczne
Antibody format: IgG F(ab′)2
Postać fizyczna
Dostarczane w 0,05 M chlorku Tris, 0,15 M chlorku sodu, 0,001 M chlorku magnezu, 0,0001 M chlorku cynku, 50% (v/v) glicerolu; pH 8,0
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)