Key Documents
SAB5700359
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STAT6-Y641 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
D12S1644, IL-4-STAT, STAT6, STAT6B, STAT6C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74
81
94
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.42 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr641)
informacje o genach
human ... STAT6(6778)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the STAT family of transcription factors. In response to cytokines and growth factors, STAT family members are phosphorylated by the receptor associated kinases, and then form homo- or heterodimers that translocate to the cell nucleus where they act as transcription activators. This protein plays a central role in exerting IL4 mediated biological responses. It is found to induce the expression of BCL2L1/BCL-X(L), which is responsible for the anti-apoptotic activity of IL4. Knockout studies in mice suggested the roles of this gene in differentiation of T helper 2 (Th2) cells, expression of cell surface markers, and class switch of immunoglobulins. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y641 of human STAT6
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1