SAB4700867
Przeciwciało monoklonalne anty-CD11bwytwarzane u myszy
clone ICRF44
Synonim(y):
CR3A, ITGAM, Integryna alfa M, Mac-1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ICRF44, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, nonhuman primates
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000632
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4700867-100UG |