Key Documents
SAB4700809
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11b antibody produced in mouse
clone CBRM1/5
Synonim(y):
CR3A, ITGAM, Integrin alpha M, Mac-1, alpha M integrin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CBRM1/5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
NM_000632
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAM(3684)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody CBRM1/5 recognizes an activation-dependent epitope on CD11b (Mac-1alpha), a 165-170 kDa type 1 transmembrane protein mainly expressed on monocytes, granulocytes and NK-cells. The antibody recognizes a subset of CD11b molecules on neutrophils and monocytes activated with chemoattractants or phorbol esters and does not recognize CD11b on non-activated cells.
Immunogen
Information not available
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.