Kluczowe dokumenty
SAB5700486
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-CRK-Y221wytwarzane u królika
Synonim(y):
CRK, CRKII, p38
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
22
33
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.42 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr221)
informacje o genach
human ... CRK(1398)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek adaptorowych, które wiążą się z kilkoma białkami fosforylowanymi tyrozyną. Produkt tego genu ma kilka domen SH2 i SH3 (domeny src-homology) i jest zaangażowany w kilka szlaków sygnałowych, rekrutując białka cytoplazmatyczne w pobliżu kinazy tyrozynowej poprzez interakcję SH2-fosfotyrozyna. N-końcowa domena SH2 tego białka działa jako pozytywny regulator transformacji, podczas gdy C-końcowa domena SH3 działa jako negatywny regulator transformacji. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące różne izoformy o odmiennej aktywności biologicznej.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół Y221 ludzkiego CRK (NP_058431.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)