Kluczowe dokumenty
SAB5700587
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-INSR-Y1189/Y1190 + IGF1R-Y1165/Y1166 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
IGF1R, INSR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
154
155
156
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.42mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation ((pTyr1189/pTyr1190),(pTyr1165/pTyr1166))
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1189/Y1190 of human INSR and Y1165/Y1166 of human IGF1R.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1