Kluczowe dokumenty
SAB2101136
Sigma-Aldrich
Anti-IGF1R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD221, Anti-IGFIR, Anti-Insulin-like growth factor 1 receptor, Anti-JTK13, Anti-MGC142170
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, horse, sheep, bovine, dog, human
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1R), przezbłonowy receptor kinazy tyrozynowej, należy do rodziny receptorów insuliny. Składa się z domen błonowych (JM) i transbłonowych, które zawierają miejsca wiązania substratu. Strukturalnie IGF1R występuje jako tetramer α2/β2 z zewnątrzkomórkowymi dimerycznymi podjednostkami α. Gen IGF1R jest mapowany na ludzki chromosom 15q26.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego IGF1R
Działania biochem./fizjol.
Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1R) jest najważniejszy dla IGF-1 ze względu na jego mitogenną i metaboliczną funkcjonalność. Wiąże się z IGF1 i IGF2 i aktywuje kinazę fosfatydyloinozytolu 3 (PI3K) / kinazę białkową B (AKT) oraz szlaki kinazy białkowej aktywowanej mitogenami. IGF1R odgrywa kluczową rolę we wzroście, różnicowaniu, metabolizmie komórek i apoptozie. Sprzyja również proliferacji w zespole mielodysplastycznym (MDS) i może służyć jako potencjalny cel w leczeniu MDS. Mutacje w genie IGF1R są związane z przed- i pourodzeniowym opóźnieniem wzrostu oraz małogłowiem. Wysoki poziom nadekspresji IGF1R obserwuje się w szpiczaku mnogim, nowotworach płuc, piersi, pęcherza moczowego i trzustki.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DRHSGHKAENGPGVLRASFDERQPYAHMNGGRKNERALPLPQSSTC
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrey S Kuznetsov et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(11), 183417-183417 (2020-07-28)
Despite the biological significance of insulin signaling, the molecular mechanisms of activation of the insulin receptor (IR) and other proteins from its family remain elusive. Current hypothesis on signal transduction suggests ligand-triggered structural changes in the extracellular domain followed by
Nilda Gonzalez-Roibon et al.
Urology, 83(6), 1444-1444 (2014-04-10)
To assess the insulin-like growth factor-1 receptor (IGF1R) expression in urothelial carcinoma (UC) and its prognostic role in relation to clinicopathologic parameters. A total of 100 cases of invasive UC were evaluated using tissue microarrays. Membranous IGF1R staining was evaluated
Anja Runge et al.
Cancer research, 74(15), 4157-4169 (2014-06-08)
The limited availability of experimental tumor models that faithfully mimic the progression of human tumors and their response to therapy remains a major bottleneck to the clinical translation and application of novel therapeutic principles. To address this challenge in hepatocellular
Matias Juanes et al.
Clinical endocrinology, 82(5), 704-711 (2014-07-22)
IGF1R gene mutations have been associated with varying degrees of intrauterine and postnatal growth retardation, and microcephaly. To identify and characterize IGF1R gene variations in a cohort of 28 Argentinean children suspected of having IGF-1 insensitivity, who were selected on
Utku Donem Dilli et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(14), 5753-5757 (2014-08-02)
The purpose of this study is to determine whether the IGF1R expression has a prognostic role in non-small cell lung cancer. Forty-seven patients histopathologically diagnosed with small cell lung cancer upon bronchoscopic biopsy or resection materials were included in the