Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700799
Sigma-Aldrich
Anti-CD63 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
CD63, CD63 antigen, LAMP-3, ME491, MLA1, OMA81H, TSPAN30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
17
23
25
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1.03 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD63(967)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility. The encoded protein is a cell surface glycoprotein that is known to complex with integrins. It may function as a blood platelet activation marker. Deficiency of this protein is associated with Hermansky-Pudlak syndrome. Also this gene has been associated with tumor progression. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different protein isoforms.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 103-203 of human CD63 (NP_001771.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)