SAB4700216
Monoclonal Anti-CD63-APC antibody produced in mouse
clone MEM-259, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-259, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD63(967)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-259 reaguje z CD63 (LAMP-3), glikoproteiną tetraspan o masie 40-60 kDa wyrażaną przez granulocyty, płytki krwi, limfocyty T, monocyty/makrofagi i komórki śródbłonka. Ekspozycja CD63 na powierzchni komórek jest zwykle zależna od aktywacji.
Immunogen
Linia komórek T HPB-ALL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy komórek krwi ludzkiej metodą cytometrii przepływowej przy użyciu 10 μL odczynnika / 100 μL krwi pełnej lub 1e6 komórek w zawiesinie. Zawartość fiolki (1 ml) wystarcza na 100 testów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
The small chemical vacuolin-1 inhibits Ca(2+)-dependent lysosomal exocytosis but not cell resealing.
Jan Cerny et al.
EMBO reports, 5(9), 883-888 (2004-08-28)
Resealing after wounding, the process of repair following plasma membrane damage, requires exocytosis. Vacuolins are molecules that induce rapid formation of large, swollen structures derived from endosomes and lysosomes by homotypic fusion combined with uncontrolled fusion of the inner and