Kluczowe dokumenty
SAB4700218
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD63-PE antibody produced in mouse
clone MEM-259, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-LAMP-3, Anty-ME491, Anty-MLA1, Anty-OMA81H, Anty-TSPAN30
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-259, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD63(967)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-259 reaguje z CD63 (LAMP-3), glikoproteiną tetraspan o masie 40-60 kDa wyrażaną przez granulocyty, płytki krwi, limfocyty T, monocyty/makrofagi i komórki śródbłonka. Ekspozycja CD63 na powierzchni komórek jest zwykle zależna od aktywacji.
Immunogen
Linia komórek T HPB-ALL
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zsuzsanna Szvicsek et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 76(12), 2463-2476 (2019-04-28)
Extracellular vesicles (EVs) are membrane-surrounded structures that transmit biologically important molecules from the releasing to target cells, thus providing a novel intercellular communication mechanism. Since EVs carry their cargo in a protected form and their secretion is generally increased in
Pál Perge et al.
Scientific reports, 7(1), 5474-5474 (2017-07-16)
There is no available blood marker for the preoperative diagnosis of adrenocortical malignancy. The objective of this study was to investigate the expression of extracellular vesicle-associated microRNAs and their diagnostic potential in plasma samples of patients suffering from adrenocortical tumors.
Jan Cerny et al.
EMBO reports, 5(9), 883-888 (2004-08-28)
Resealing after wounding, the process of repair following plasma membrane damage, requires exocytosis. Vacuolins are molecules that induce rapid formation of large, swollen structures derived from endosomes and lysosomes by homotypic fusion combined with uncontrolled fusion of the inner and