Kluczowe dokumenty
SAB5701163
Sigma-Aldrich
Anty-CD63
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.04 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD63(967)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. Kodowane białko jest glikoproteiną powierzchniową komórki, o której wiadomo, że kompleksuje się z integrynami. Może funkcjonować jako marker aktywacji płytek krwi. Niedobór tego białka jest związany z zespołem Hermansky'ego-Pudlaka. Gen ten jest również związany z progresją nowotworów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy białka. [dostarczone przez RefSeq, kwiecień 2012].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD63
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)