Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
AMAB91129
Sigma-Aldrich
Anti-Choline Acetyltransferase Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL3169
Synonim(y):
Anty-CHOAKTAZA, Anty-CMS1A, Anty-CMS1A2, Anty-CMS6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Monoklonalny anty-CHAT, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3169, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL3169, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
izotyp
IgG1
sekwencja immunogenna
GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAT(1103)
Powiązane kategorie
Immunogen
O-acetylotransferaza choliny
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
40% glicerolu i PBS (pH 7,2). Jako środek konserwujący dodawany jest 0,02% azydek sodu.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Edijs Vavers et al.
Neurobiology of disease, 150, 105244-105244 (2021-01-02)
There is a growing body of evidence demonstrating the significant involvement of the sigma-1 chaperone protein in the modulation of seizures. Several sigma-1 receptor (Sig1R) ligands have been demonstrated to regulate the seizure threshold in acute and chronic seizure models.
Li Luo et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(2), 645-650 (2017-03-30)
Niche astrocytes have been reported to promote neuronal differentiation through juxtacrine signaling. However, the effects of astrocytes on neuronal differentiation following ischemic stroke are not fully understood. In the present study, transplanted astrocytes and neural stem cells (NSCs) were transplanted
Ying Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(4), 1980-1992 (2016-10-05)
The present study aimed to evaluate the molecular mechanisms underlying combinatorial bone marrow stromal cell (BMSC) transplantation and chondroitinase ABC (Ch-ABC) therapy in a model of acellular nerve allograft (ANA) repair of the sciatic nerve gap in rats. Sprague Dawley
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AMAB91129-100UL4061837049361
AMAB91129-25UL4061841323075