Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
ZRB1628
Sigma-Aldrich
Anti-S100-B Antibody, clone 8F20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Protein S100-B, S-100 protein beta chain, S-100 protein subunit beta, S100 calcium-binding protein B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 10.71 kDa
observed mol wt ~10 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 8F20 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne ZooMAb, które specyficznie wykrywa S100-B.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane ludzkie białko S100-B znakowane His.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło S100-B w lizacie tkanki mózgu szczura. Testowane zastosowania Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło S100-B w mysim rdzeniu kręgowym, ludzkim mózgu i lizatach A375. Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło S100-B w skrawkach tkanki ludzkiego móżdżku. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło S100-B w komórkach A375. Analiza cytometrii przepływowej: 1 μg z reprezentatywnej partii wykryło S100-B w milionie komórek C6. Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała białko S-100 B z KD wynoszącym 3,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa. Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-S100-B, klon 8F20 ZooMAb, nr kat. ZRB1628, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na S100-B i jest testowane w testach wiązania powinowactwa, cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko S100-B (UniProt: P04271; znane również jako łańcuch beta białka S-100, podjednostka beta białka S-100, białko B wiążące wapń S100) jest kodowane przez gen S100B (Gene ID: 6285) u człowieka. S100-B jest członkiem nadrodziny białek wiążących wapń EF-hand, która jest szeroko rozpowszechniona i konserwowana w ośrodkowym układzie nerwowym kręgowców. Występuje zarówno w formie heterodimerycznej, jak i homodimerycznej. Stwierdzono istnienie dimeru dwóch łańcuchów alfa, dwóch łańcuchów beta lub jednego łańcucha alfa i jednego łańcucha beta, a dimeryzacja wydaje się być niezbędna dla jego aktywności biologicznej. Sugeruje się, że S100-B odgrywa rolę w różnych procesach komórkowych, głównie poprzez wiązanie się z kluczowymi białkami synaptycznymi i hamowanie ich fosforylacji. Zewnątrzkomórkowa forma S100-B, wydzielana przez astrocyty, jest fizjologicznie zaangażowana w rozwój i utrzymanie homeostazy OUN. Efekty S100-B są ściśle zależne od jego poziomów komórkowych. Wykazano, że w stężeniach nanomolarnych zwiększa przeżywalność neuronów podczas rozwoju i stymuluje wzrost neurytów w neuronach kory mózgowej. Zmniejsza również utratę funkcji mitochondriów i śmierć komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Donato, R. (2001). Int. J. Biochem. Cell Biol 33(7); 637-668; Rezaei, O., et al. (2017). Iran J. Neurol. 16(2); 83-89).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z dodatkiem 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)