Kluczowe dokumenty
SAB4301922
Sigma-Aldrich
Anti-IWS1
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IHC
reaktywność gatunkowa:
human, rat
metody:
immunohistochemistry: 1: 20-100
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: 1: 20-100
nr dostępu
NP_060439
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IWS1(55677)
Immunogen
Synthetic peptide of human IWS1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)