Kluczowe dokumenty
SAB3501039
Sigma-Aldrich
Anti-NRAS Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-NCMS, Anty-ALPS4, Anty-CMNS, Anty-KRAS, Anty-N-ras, Anty-NRAS1, Anty-NS6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-N-RAS antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRAS(4893)
Immunogen
Przeciwciało zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego N-RAS.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3501039.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Rodenhuis
Seminars in cancer biology, 3(4), 241-247 (1992-08-01)
Mutational activation of ras oncogenes is frequently encountered in human tumors. For unexplained reasons, K-ras mutations are predominantly found in pancreatic cancer, colorectal cancer and adeno-carcinoma of the lung, N-ras is predominantly found in a subset of acute leukemias and
S Malaney et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 6(1), 101-113 (2001-07-27)
The Ras superfamily of GTPases act as important regulatory switches to co-ordinate extracellular stimuli with activation of intracellular signaling pathways and appropriate biological responses. The Ras branch of this superfamily includes H-, K- and N-Ras, which are commonly mutated in
John T Swarthout et al.
The Journal of biological chemistry, 280(35), 31141-31148 (2005-07-08)
Covalent lipid modifications mediate the membrane attachment and biological activity of Ras proteins. All Ras isoforms are farnesylated and carboxyl-methylated at the terminal cysteine; H-Ras and N-Ras are further modified by palmitoylation. Yeast Ras is palmitoylated by the DHHC cysteine-rich
Annette Ehrhardt et al.
Experimental hematology, 30(10), 1089-1106 (2002-10-18)
Many members of the Ras superfamily of GTPases have been implicated in the regulation of hematopoietic cells, with roles in growth, survival, differentiation, cytokine production, chemotaxis, vesicle-trafficking, and phagocytosis. The well-known p21 Ras proteins H-Ras, N-Ras, K-Ras 4A, and K-Ras
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB3501039-100UG4061832498546