Kluczowe dokumenty
SAB2102617
Sigma-Aldrich
Anti-TYRP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CAS2, Anti-CATB, Anti-GP75, Anti-TRP, Anti-Tyrosinase-related protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61 kDa
reaktywność gatunkowa
human, horse, mouse, sheep, rat, rabbit, goat, guinea pig, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYRP1(7306)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TYRP1
Działania biochem./fizjol.
TYRP1 katalizuje utlenianie kwasu 5,6-dihydroksyindolo-2-karboksylowego (DHICA) do kwasu indolo-5,6-chinono-2-karboksylowego. Może regulować lub wpływać na rodzaj syntetyzowanej melaniny.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: NDPIFVLLHTFTDAVFDEWLRRYNADISTFPLENAPIGHNRQYNMVPFWP
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hyunjung Choi et al.
Journal of dermatological science, 76(1), 60-66 (2014-08-19)
The interactions between human epidermal melanocytes and their cellular microenvironment are important in the regulation of human melanocyte functions or in their malignant transformation into melanoma. Although the basement membrane extracellular matrix (BM-ECM) is one of major melanocyte microenvironments, the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2102617-100UL4061836172237
SAB2102617-50UG4061832070872