Key Documents
SAB4200183
Anti-SORBS2 antibody,Mouse monoclonal
clone S5C, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-ARGBP2, Anti-Arg binding protein 2, Anti-Arg/Abl-interacting protein 2, Anti-sorbin and SH3 domain containing 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S5C, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
hamster, canine, mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa or NRK or 3T3 total cell extracts.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SORBS2(8470)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie