Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA007114
Sigma-Aldrich
Anti-MEF2D antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Myocyte-specific enhancer factor 2D antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QPQPPQQQPPQPQQPQPQQPQQPQQPPQQQSHLVPVSLSNLIPGSPLPHVGAALTVTTHPHISIKSEPVSPSRERSPAPPPPAVFPAARPEPGDGLSSPAGGSYETGDRDDGRGDFGPTLGLLRPAPEPEAEGSAVKRMRLDTWTL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MEF2D(4209)
Immunogen
Myocyte-specific enhancer factor 2D recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MEF2D (czynnik wzmacniający miocyty 2D) jest członkiem rodziny MEF2. Jest on głównie zaangażowany w różnicowanie mięśni i neuronów jako aktywator transkrypcji. Jest również związany z morfogenezą serca, tworzeniem naczyń krwionośnych i reaktywnością na czynniki wzrostu. Stwierdzono, że obecność MEF2D aktywuje specyficzne dla mięśni konstrukty lucyferazy. W konsekwencji zwiększa to ekspresję genu specyficznego dla mięśni, łańcucha ciężkiego miozyny i markera różnicowania mięśni szkieletowych. Stwierdzono również, że ekspresja MEF2D jest zwiększona w komórkach p21. W raku wątrobowokomórkowym MEF2D reguluje transkrypcję genów opóźniających przejście G2-M. Dowodzi to, że MEF2D jest genem promującym nowotwory w ludzkim raku wątrobowokomórkowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86969
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leina Ma et al.
Cancer research, 74(5), 1452-1462 (2014-01-07)
The underlying molecular pathogenesis in hepatocellular carcinoma remains poorly understood. The transcription factor MEF2D promotes survival in various cell types and it seems to function as an oncogene in leukemia. However, its potential contributions to solid cancers have not been
Meiling Zhang et al.
Molecular cancer, 12(1), 150-150 (2013-11-28)
Rhabdomyosarcoma (RMS) is a highly malignant pediatric cancer that is the most common form of soft tissue tumors in children. RMS cells have many features of skeletal muscle cells, yet do not differentiate. Thus, our studies have focused on the