Kluczowe dokumenty
SAB2500182
Sigma-Aldrich
Anti-CACNA1C antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CACH2, Anti-Calcium channel voltage-dependent L type α-1C-subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CACNA1C(775)
Powiązane kategorie
Immunogen
Peptide with sequence C-RARGRPSEEELQD from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000710.5.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Lv et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(21), 7383-7393 (2014-05-23)
Spiral ganglion neurons (SGNs) of the eighth nerve serve as the bridge between hair cells and the cochlear nucleus. Hair cells use Cav1.3 as the primary channel for Ca(2+) inflow to mediate transmitter release. In contrast, SGNs are equipped with
Yoshifumi Matsumoto et al.
Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 86(2), 195-200 (2014-09-25)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors are particularly effective in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients harboring active EGFR mutations. However, some studies have reported survival benefits in NSCLC patients with wild-type EGFR upon erlotinib treatment. This trial