Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
ZRB1850
Sigma-Aldrich
Anti-H-Ras Antibody, clone 3B13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
GTPaza HRas;EC:3.6.5.2;H-Ras-1;Ha-Ras;Transformujące białko p21;c-H-ras;p21ras
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B13, recombinant monoclonal
opis
3B13 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 21.3 kDa
observed mol wt ~20 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HRAS(3265)
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 3B12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa H-Ras. Jego celem jest epitop w obrębie 18 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego H-Ras.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło H-Ras w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło H-Ras w lizatach KNRK i mysiego mózgu.
Analiza immunoenzymatyczna (ELISA): Seria rozcieńczeń z reprezentatywnej partii wykryła rekombinowany ludzki H-Ras pełnej długości.
Affinity Binding Assay:: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała H-Ras z KD wynoszącym 1,9 x 10-9 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło H-Ras w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Opis wartości docelowych
GTPaza HRas (UniProt: P01112; znana również jako EC:3.6.5.2, H-Ras-1, Ha-Ras, Transforming protein p21, c-H-ras, p21ras) jest kodowana przez gen HRAS (znany również jako HRAS1) (Gene ID: 3265) u człowieka. Rodzina onkogenów RAS składa się z trzech członków, HRAS, KRAS i NRAS, które kodują białka związane z błoną, zaangażowane w mediację sygnałów pochodzących z receptorowych kinaz tyrozynowych i receptorów sprzężonych z białkiem G wzdłuż szlaków sygnałowych MAPK, PI3K/AKT i innych. Białka Ras wiążą GDP/GTP i posiadają wewnętrzną aktywność GTPazy. H-Ras jest powszechnie wyrażanym małym białkiem G, które jest syntetyzowane z propeptydem (aa 187-189), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy, która zmienia się pomiędzy nieaktywną formą związaną z GDP i aktywną formą związaną z GTP. Jest ona aktywowana przez czynnik wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) i inaktywowana przez białko aktywujące GTPazę (GAP). Aktywna forma związana z GTP jest najsilniej zlokalizowana w błonach niż nieaktywna forma związana z GDP. Acetylacja lizyny 104 zapobiega interakcji z GEF. Wiadomo, że H-Ras ulega palmitoilacji na cysteinach 181 i 184, bezpośrednio przed motywem CAAX, jako ostatni etap jego aktywacji przed lokalizacją w błonie. H-Ras zawiera wysoce konserwatywną domenę G (aa 1-165) i region hiperzmienny (aa 166-185). Domena G zawiera istotne domeny przełącznika I i II w obrębie płata efektorowego (aa 1-86), obszaru, który jest konserwowany we wszystkich izoformach Ras. Region ten jest odpowiedzialny za umożliwienie Ras interakcji ze szlakami białek efektorowych, głównie Raf-MEK-ERK i PI3K/AKT, w celu pośredniczenia we wzroście, przeżyciu i proliferacji komórek. Domena ta jest również najczęstszym miejscem występowania mutacji onkogennych Ras (G12, G13 i Q61). Trzy geny RAS stanowią najczęściej zmutowaną rodzinę onkogenów w ludzkich nowotworach. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne ZooMAb10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Shu, L., et al. (2020). Mol. Cancer Ther. 19(4); 999-1007).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)