Kluczowe dokumenty
SAB2500363
Sigma-Aldrich
Anti-ERG antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Erg-3, Anti-HGNC:3446, Anti-Transcriptional regulator ERG, Anti-v-ets Erythroblastosis virus E26 oncogene like (avian)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERG(2078)
Immunogen
Peptide with sequence C-PNTRLPTSHMPSH from the C Terminus of the protein sequence according to NP_891548.1; NP_004440.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miwa Tanaka et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3061-3074 (2014-06-10)
Ewing's sarcoma is a highly malignant bone tumor found in children and adolescents, and the origin of this malignancy is not well understood. Here, we introduced a Ewing's sarcoma-associated genetic fusion of the genes encoding the RNA-binding protein EWS and
Géraldine Arrode-Brusés et al.
PloS one, 9(10), e110883-e110883 (2014-10-23)
Prevention of HIV acquisition and replication requires long lasting and effective immunity. Given the state of HIV vaccine development, innovative vectors and immunization strategies are urgently needed to generate safe and efficacious HIV vaccines. Here, we developed a novel lentivirus-based