Key Documents
SAB1412536
Sigma-Aldrich
ANTI-EGR1 antibody produced in mouse
clone 6A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AT225, EGR1, G0S30, KROX-24, NGFI-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR1(1958)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the EGR family of C2H2-type zinc-finger proteins. It is a nuclear protein and functions as a transcriptional regulator. The products of target genes it activates are required for differentitation and mitogenesis. Studies suggest this is a cancer suppresor gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
EGR1 (NP_001955, 444 a.a. ~ 543 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SPVATSYPSPVTTSYPSPATTSYPSPVPTSFSSPGSSTYPSPVHSGFPSPSVATTYSSVPPAFPAQVSSFPSSAVTNSFSASTGLSDMTATFSPRTIEIC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah A Stern et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2179-2190 (2014-03-20)
To treat cognitive disorders in humans, new effective therapies that can be easily delivered systemically are needed. Previous studies showed that a bilateral injection of insulin-like growth factor II (IGF-II) into the dorsal hippocampus of rats or mice enhances fear