Kluczowe dokumenty
SAB1403022
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX16 antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~64.17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEX16(9409)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is an integral peroxisomal membrane protein. An inactivating nonsense mutation localized to this gene was observed in a patient with Zellweger syndrome of the complementation group CGD/CG9. Expression of this gene product morphologically and biochemically restores the formation of new peroxisomes, suggesting a role in peroxisome organization and biogenesis. Alternative splicing has been observed for this gene and two variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PEX16 (AAH00467, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEKLRLLGLRYQEYVTRHPAATAQLETAVRGFSYLLAGRFADSHELSELVYSASNLLVLLNDGILRKELRKKLPVSLSQQKLLTWLSVLECVEVFMEMGAAKVWGELGRWLVIALIQLAKAVLRILLLLWFKAGLQTSPPIAPLDRETQAQPPDGDHSPGNHEQSYVGKRSNRVVRTLQNTPSLHSRHWGAPQQREGRQQQHHEELSATPTPLGLQETIAEFLYIARPLLHLLSLGLWGQRSWKPWLLAGVVDVTSLSLLSDRKGLTRRERRELRRRTILLLYYLLRSPFYDRFSEARILFLLQLLADHVPGVGLVTTSQRAASPCLPARPHTQPWSPPAFLPGHP
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)