AP1063
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer²³²) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Pyruvate Dehydogenase pSer²³² Rabbit pAb
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer232)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (0,25 g/ml)
Immunofluorescencja (patrz komentarze)
Immunoprecypitacja (1 g/ml)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Komórki HEK293
Inne uwagi
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.