Merck
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
Synonim(y):
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.92
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xingyu Luo et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5182-5191 (2019-03-13)
RNA viruses represent a major global health threat, and the visualization of their RNA genome in infected cells is essential for virological research and clinical diagnosis. Due to the lack of chemical toolkits for the live-cell imaging of viral RNA