50295-U
Ascentis® Express 90 Å HILIC (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express HILIC, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L3
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
macierz
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
silica phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)