Kluczowe dokumenty
51623-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
zakres etykietowania
6.3% carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
Matryca
superficially porous particle
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Kolumny ochronne Ascentis Express zapewniają fizyczną (filtrację) i chemiczną ochronę kosztownych kolumn analitycznych bez uszczerbku dla bardzo wysokiej wydajności kolumn Ascentis Express. Kolumny ochronne Ascentis Express mogą być używane w sposób ciągły pod ciśnieniem do 600 barów (9000 psi), przy czym wystarczy je dokręcić ręcznie. Wkłady ochronne można łatwo wymieniać bez konieczności zdejmowania uchwytu kolumny ochronnej z toru przepływu. Wkłady są wypełnione cząsteczkami Ascentis Express 4475. Uchwyt kolumny ochronnej należy zamawiać osobno.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar