Kluczowe dokumenty
53338-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna HPLC ze stopionym rdzeniem fenylowym z powłoką rdzeniową (SPP)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å
zakres pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
The Phenyl-Hexyl phase has unique selectivity arising from solute interaction with the aromatic ring and its delocalized electrons. It is complementary (orthogonal) to both C18 and RP-Amide phases because of this unique aromaticity. The Phenyl-Hexyl phase also tend to exhibit good shape selectivity, which may originate from solute multipoint interaction with the planar ring system. More retention and selectivity will often be observed for solutes with aromatic electron-withdrawing groups (fluorine, nitro, etc.) or with a delocalized heterocyclic ring system such as the benzodiazepine compounds.
Zastosowanie
  • Inne spojrzenie na charakterystykę nowego produktu degradacji flibanseryny za pomocą HPLC-DAD-ESI-IT-TOF-MSn i jego analizę składu farmaceutycznego z porównaniem międzylaboratoryjnym...: W niniejszym badaniu wykorzystano kolumnę HPLC 2445 Express Phenyl-Hexyl, 2,7 μm do scharakteryzowania produktów degradacji flibanseryny, wykazując jej skuteczność w zastosowaniach analitycznych o wysokiej rozdzielczości (Geven et al., 2023).
  • HPLC z detekcją spektrofotometryczną lub spektrometryczną mas do ilościowego oznaczania bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w ludzkim osoczu i ich związku z czynnikami ryzyka chorób serca...: Kolumna A2445 Express Phenyl-Hexyl została wykorzystana do precyzyjnego oznaczania ilościowego kwasów tłuszczowych, łącząc jej zastosowanie z krytycznymi badaniami klinicznymi nad czynnikami ryzyka chorób serca (Shrestha et al., 2021).
  • W pełni zautomatyzowana i szybka metoda wykorzystująca bezpośredni wtrysk próbki w połączeniu z kolumną on-line SPE-HPLC ze stopionym rdzeniem do oznaczania ochratoksyny A i cytryniny w piwie typu lager..: Badania te podkreślają skuteczność kolumny 2445 Express Phenyl-Hexyl w wykrywaniu zanieczyszczeń w napojach, podkreślając jej rolę w analizie bezpieczeństwa żywności (Lhotska et al., 2016).
  • Badanie charakterystyki retencji i kontroli jakości nutraceutyków zawierających resweratrol i polidatynę przy użyciu chromatografii kolumnowej ze stopionym rdzeniem...: W niniejszym badaniu zbadano charakterystykę retencji nutraceutyków przy użyciu kolumny 2445 Express Phenyl-Hexyl, prezentując jej przydatność w kontroli jakości suplementów zdrowotnych (Fibigr et al., 2016).
  • Metoda SPE-HPLC on-line do skutecznego wstępnego zatężania próbek i oznaczania fenoksykarbu i cis, trans-permetryny w wodach powierzchniowych...: Kolumienka 2445 Express Phenyl-Hexyl była integralną częścią wstępnego zatężania i analizy pozostałości pestycydów w próbkach środowiskowych, podkreślając jej środowiskowe zastosowania analityczne (Satinsky et al., 2015).
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C M Chavez-Eng et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1011, 204-214 (2016-01-17)
An ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the simultaneous determination of (4S,5R)-5-[3,5-bis (trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4'-fluoro-5'-isopropyl-2'-methoxy-4-(trifluoromethyl)biphenyl-2-yl] methyl}-4-methyl-1,3-oxazolidin-2-one (anacetrapib, I) and [(13)C5(15)N]-anacetrapib, II in human plasma has been developed to support a clinical study to determine the absolute bioavailability of I.
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
Petr Chocholouš et al.
Talanta, 103, 221-227 (2012-12-04)
Currently, for Sequential Injection Chromatography (SIC), only reversed phase C18 columns have been used for chromatographic separations. This article presents the first use of three different stationary phases: three core-shell particle-packed reversed phase columns in flow systems. The aim of
Ivona Lhotská et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(12), 3319-3329 (2016-03-20)
A new fast and sensitive method based on on-line solid-phase extraction on a fused-core precolumn coupled to liquid chromatography with fluorescence detection has been developed for ochratoxin A (OTA) and citrinin (CIT) determination in lager beer samples. Direct injection of
Alex D Batista et al.
Talanta, 133, 142-149 (2014-12-02)
On-line sample pretreatment (clean-up and analyte preconcentration) is for the first time coupled to sequential injection chromatography. The approach combines anion-exchange solid-phase extraction and the highly effective pentafluorophenylpropyl (F5) fused-core particle column for separation of eight sulfonamide antibiotics with similar
Produkty
Improve your reversed phase selectivity for polar aromatics and heterocyclic compounds with the Ascentis® Express Phenyl-Hexyl U/HPLC column.
Chromatograms
application for HPLC