Kluczowe dokumenty
SAB1412592
Sigma-Aldrich
ANTI-EGR1 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AT225, EGR1, G0S30, KROX-24, NGFI-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGR1(1958)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny EGR białek cynkowo-palcowych typu C2H2. Jest to białko jądrowe i funkcjonuje jako regulator transkrypcji. Produkty genów docelowych, które aktywuje, są wymagane do różnicowania i mitogenezy. Badania sugerują, że jest to gen supresorowy raka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EGR1 (NP_001955, 211 a.a. ~ 320 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TPNTDIFPEPQSQAFPGSAGTALQYPPPAYPAAKGFQVPMIPDYLFPQQGDLGLGTPDQKPFQGLESRTQQPSLTPLSTIKAFATQSGSQDLKALNTSYQSQLIKPSR*
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah A Stern et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(9), 2179-2190 (2014-03-20)
To treat cognitive disorders in humans, new effective therapies that can be easily delivered systemically are needed. Previous studies showed that a bilateral injection of insulin-like growth factor II (IGF-II) into the dorsal hippocampus of rats or mice enhances fear
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1412592-100UG4061829665814