Kluczowe dokumenty
SAB2109049
Sigma-Aldrich
Anti-TPO (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
67 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
pig, horse, rabbit, guinea pig, rat, mouse, canine, human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPO(57396)
Opis ogólny
Gen ten koduje glikoproteinę związaną z błoną. Kodowane białko działa jako enzym i odgrywa centralną rolę w funkcjonowaniu tarczycy. Białko to bierze udział w jodowaniu reszt tyrozynowych w tyreoglobulinie i tworzeniu estrów fenoksylowych między parami jodowanych tyrozyn w celu wytworzenia hormonów tarczycy, tyroksyny i trijodotyroniny. Mutacje w tym genie są związane z kilkoma zaburzeniami hormonogenezy tarczycy, w tym wrodzoną niedoczynnością tarczycy, wolem wrodzonym i defektem organizacji hormonów tarczycy IIA. Dla tego genu zidentyfikowano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy, ale natura pełnej długości niektórych wariantów nie została określona.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na N-końcowy region ludzkiego TPO
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: GASNTALARWLPPVYEDGFSQPRGWNPGFLYNGFPLPPVREVTRHVIQVS
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)